Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Ultrafiltrationsscheiben, 30 kDa NMW, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 76 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Segment
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
Diafiltration: suitable, protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
76 mm
filter diam.
76 mm
filtration area
41.8 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
30 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Ultracel Membranen aus regenerierter Cellulose werden für das Konzentrieren oder Entsalzen verdünnter Lösungen empfohlen. Die hydrophile, dichte Mikrostruktur der Ultracel Membranen sorgt für die höchstmögliche Rückhaltung kombiniert mit der geringstmöglichen Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen.
Biomax PES-Membranen werden für das Konzentrieren oder Entsalzen größerer Volumina von stärker konzentrierten Proben wie Serum, Plasma oder konditionierten Gewebekulturmedien empfohlen.
Durapore PVDF Mikrofiltrations-Membranscheiben sind mit Porengrößen von 0,1 µm, 0,22 µm oder 0,45 µm und einem Durchmesser von 63,5 mm oder 75 mm erhältlich.
Eigenschaften & Vorteile:
•Folgende Scheibendurchmesser sind u.a. erhältlich: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 und 150 mm
•Sowohl Ultracel als auch Durapore und Biomax Membranen sind mit vielen verschiedenen Porengrößen erhältlich, um Ihre Auftrennungsanforderungen zu erfüllen
•Kompatibel mit Amicon Rührzellen
Anwendungen:
Konzentrieren, Pufferaustausch, Entsalzen
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 76 mm Amicon® Bioseparations | description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 44.5 mm Amicon® Bioseparations | description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 47 mm Amicon® Bioseparations | description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 150 mm Amicon® Bioseparations |
| manufacturer/tradename Ultracel® | manufacturer/tradename Ultracel® | manufacturer/tradename Ultracel® | manufacturer/tradename Ultracel® |
| diam. 76 mm | diam. 44.5 mm | diam. 47 mm | diam. 150 mm |
| pore size 30 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO |
| material regenerated cellulose membrane | material regenerated cellulose membrane | material regenerated cellulose membrane | material regenerated cellulose membrane |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility non-sterile |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?