Fortfahren mit
PTRP06H48
Hängende Millicell®-6-Well-Zellkultureinsätze
pore size 1.0 μm, clear PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated
Synonym(e):
Hängender Zellkultureinsatz aus Polyethylenterephthalat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32011202
Material:
clear PET membrane, polystyrene housing
Pore size:
1.0 μm
Sterility:
γ-irradiated
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
clear PET membrane, polystyrene housing
sterility
γ-irradiated
feature
2x106 pores/cm2 (pore density)
packaging
pack of 48 ea (individually blister packaged)
manufacturer/tradename
Millicell®
parameter
37 °C max. temp.
technique(s)
cell attachment: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable, immunocytochemistry: suitable
H
15.5 mm
diam.
24 mm
insert maximum volume
4 mL
insert working volume
2 mL
size
6 wells
surface area
4.5 cm2
color
clear membrane, transparent membrane
pore size
1.0 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Millicell® hängende Zellkultureinsätze mit Polyethylenterephthalat-Membran (PET-Membran) eignen sich ideal für das Wachstum und die Differenzierung von verschiedenen Zelltypen. Dieser einzeln steril verpackte Einsatz weist eine transparente Membran mit einer Porengröße von 1,0 μm auf und passt in die meisten 6-Well-Gewebekulturplatten aus Kunststoff.
In Gewebekulturplatten aus Kunststoff können Zellen Medien nur von ihren apikalen Seiten erreichen, aber in Millicell® Gewebekultureinsätzen können Zellen Medien sowohl von ihren apikalen als auch basolateralen Seiten erreichen. Dadurch bilden Zellwachstum, -struktur und -funktion die In-vivo-Vorgänge genauer nach.
Durch das geflanschte Design wird der Einsatz im Well der Kulturplatte aufgehängt und dadurch Zugang zu beiden Seiten der Zellmonoschicht ermöglicht. Abstände zwischen den drei herausstehenden Armen ermöglichen das Pipettieren zwischen der Außenseite des Einsatzes und dem Well der Kulturplatte.
Ersatz für MCRP06H48.
Application
  • Zellproliferation
  • Zelloberflächenrezeptoren
  • Co-Kultur
  • Epithelzellwachstum
  • Feeder-Schichten
  • Fluoreszenz-Nachweis/Immunhistochemie
  • In-vitro-Fertilisation
  • In-vitro-Toxikologie
  • Mikrobienanhaftung
  • Phasenkontrastmikroskopie
  • Polarisierte Proteinsekretionen
  • Polarisierte Aufnahme
  • Transport/Permeabilität
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PTHT06H48PCHT06H48PTEP06H48
description
pore size 1.0 μm, clear PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated
description
pore size 0.4 μm, translucent PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated
description
pore size 0.4 μm, clear PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated
description
pore size 8.0 μm, translucent PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
pore size
1.0 μm
pore size
0.4 μm
pore size
0.4 μm
pore size
8.0 μm
manufacturer/tradename
Millicell®
manufacturer/tradename
Millicell®
manufacturer/tradename
Millicell®
manufacturer/tradename
Millicell®
material
polystyrene housing, clear PET membrane
material
translucent PET membrane, polystyrene housing
material
clear PET membrane, polystyrene housing
material
polystyrene housing, translucent PET membrane
feature
2x106 pores/cm2 (pore density)
feature
100x106 pores/cm2 (pore density)
feature
4x106 pores/cm2 (pore density)
feature
0.2x106 pores/cm2
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)