Merck
AI Assist – BETA
Beschleunigen Sie Ihre Antworten mit Hilfe von KI
Fortfahren mit
RDYFCON01
Buchse für ReadyStream®-Beutel
Adapter for ReadyStream® Bag – Tube connection
Synonym(e):
Schlauchadapter, Schlauchverbinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
13102014
eCl@ss:
32039090
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PEEK
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
pkg of 1 connector
application(s)
food and beverages
AI Assist – BETA
General description
Die autoklavierbare ReadyStream®-Beutelbuchse ermöglicht das Anschließen von Schläuchen mit einem Durchmesser von 6,4 mm (z. B. RDYTUB08) an den Auslass des ReadyStream®-Beutels. Dies erlaubt das Anschließen einer GL45-Standardlaborflasche, in die die Medien gefüllt werden können, an das ReadyStream®-System. Aus dieser Flasche, die als Medienreservoir dient, kann ein an diese Flasche angeschlossener Dilutor die Medien entnehmen und in die Probe abgeben.
Für sauberes Arbeiten umfasst diese Referenz auch eine Kappe, mit der der Anschluss bei Bedarf verschlossen werden kann.
Legal Information
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RDYFCON05RDYSTRM30RDYTUBE10
description
Adapter for ReadyStream® Bag – Tube connection
description
Adapters for ReadyStream® Bag – Tube connection
description
For use with the ReadyStream® system to hold standard size sample bags on the dispensing unit
description
Tubing for connection of ReadyStream® system to a water source
packaging
pkg of 1 connector
packaging
pkg of 5 connector
packaging
-
packaging
pkg of 1 unit
material
PEEK
material
PEEK
material
-
material
acetal (polypropylene)
sterilization compatibility
autoclavable compatible
sterilization compatibility
autoclavable compatible
sterilization compatibility
-
sterilization compatibility
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
AI Assist - BETA
Have a question related to this product?
With the help of AI, let's expedite your way to an answer.
Hello! What can we help you answer?
We're working to expand the abilities of this tool. It is currently trained on product topics related to: data, application, documentation, and comparison.
It is currently unable to help with: pricing, quotes, order status, or advanced troubleshooting. If you need assistance, speak with an agent or view Customer Support.
Need help getting started?
This AI tool may return incomplete or incorrect results. Use of this tool is at your own risk and subject to this Disclaimer.