Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
AC/DC input
200 V / 240 V, 50-60 Hz
Quality Segment
agency
ISO 11133
product line
ReadyStream®
parameter
40 °C max. temp.
application(s)
food and beverages
General description
Das ReadyStream®-Komplettsystem umfasst die folgenden Komponenten
1. Eine Medienherstellungseinheit-Box mit:
- einer Medienherstellungseinheit-Baugruppe (RDYSTRM10)
- einem Strichcode-Scanner (RDYSTRM80)
- einem Ständer für den Strichcode-Scanner
- einem RS232-Kabel für den Strichcode-Scanner
- einem RJ45-Kabel (RDYSTRM70)
- einem Wasserzulaufschlauch (RDYTUBE10)
- einem Wasserablaufschlauch
- einer USB-Karte mit dem Benutzerhandbuch und Sicherheitshinweisen
- einer Basis für die Medienabgabeeinheit
- einem Ständer mit Abgabearm
4. Eine große Beutelhalter-Box (RDYSTRM40)
5. Ein Netzkabel für Japan
6. Ein Netzsieb (RDYSTRAIN01)
7. Ein Desinfektionskit (RDYSTRM90)
Gesamtabmessungen:
(H x T x L)
RDYSTRM10: 20,5 x 50,1 x 35,3 cm
RDYSTRM20: 46,6 x 35,3 x 23,1 cm
Application
Features and Benefits
- Weniger als 20 Minuten für die Herstellung von bis zu 100 l Medien
- Kein Autoklavieren, da die dehydrierten Medien im Beutel gammabestrahlt wurden
- Unmittelbare Bereitstellung der vorgewärmten Medien mit der gewünschten Temperatur
- ISO-konforme GranuCult®-Kulturmedien
- Einfach zu handhabende 10x-konzentrierte Medien (3-l-Beutel für 30 l an Medien; 10-l-Beutel für 100 l)
- 5 Tage Haltbarkeit von konzentrierten Medien nach dem Rehydrieren
- Nahtlose Verbindung mit dem Milli-Q®-Reinwassersystem für die Wasseraufnahme
- Leicht trag- und lagerbare Beutel für dehydrierte Medien
- Kleine Stellfläche für einfache Integration in das Labor (auch geeignet für Laminar-Flow-Werkbänke)
- Keine Notwendigkeit einer Medienküche
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description For convenient preparation of large amounts of food testing media in a short time | description For convenient dispensing of large amount of food testing media in short time | description For convenient preparation of large amount of food testing media in short time | description Supplies water from an external pump, for use with ReadyStream® system |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| AC/DC input 200 V / 240 V, 50-60 Hz | AC/DC input 24 V / 24 V DC | AC/DC input 200 V / 240 V, 50-60 Hz | AC/DC input - |
| parameter 40 °C max. temp. | parameter - | parameter - | parameter - |
| agency ISO 11133 | agency - | agency - | agency ISO 11133 |
| product line ReadyStream® | product line - | product line - | product line - |
| Quality Level EQ2 | Quality Level EQ2 | Quality Level EQ2 | Quality Level EQ2 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ReadyStream®-Komplettsystem einschließlich Lesegerät
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?