Fortfahren mit
RDYSTRM70
ReadyStream® RJ45-Kabel
For use with ReadyStream® system to connect the dispensing unit and the media unit
Synonym(e):
Verbindungskabel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
13102014
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 unit
parameter
0.087 kg operating weight
cable L × W × H
20 cm × 20 cm × 3 cm
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with ReadyStream®
General description
Das ReadyStream® RJ45-Kabel ist ein Zubehörteil des ReadyStream® Instruments, um die Abgabeeinheit mit der Medieneinheit zu verbinden.Das ReadyStream® System mit seinen Medienvorbereitungs- und Abgabeeinheiten, Medienbeuteln und anderem Zubehör ist die erste Lösung ihrer Art, die Nährmedien zur Verwendung in der mikrobiologischen Lebensmittelprüfung herstellt und sofort abgibt.
Application
Das ReadyStream® RJ45-Kabel wird zum Verbinden der Medien- und Abgabeeinheiten verwendet.
Other Notes
Für Zugriff auf das ReadyStream® Data Matrix Generator Tool klicken Sie bitte auf folgenden Link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/readystream-data-matrix-generator
Legal Information
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RDYTUBE10RDYSTRAIN01RDYSTRM20
description
For use with ReadyStream® system to connect the dispensing unit and the media unit
description
Tubing for connection of ReadyStream® system to a water source
description
Mesh Strainer to be used as needed to reduce particles upstream of ReadyStream®
description
For convenient dispensing of large amount of food testing media in short time
compatibility
for use with ReadyStream®
compatibility
for use with ReadyStream® System
compatibility
for use with ReadyStream® System
compatibility
for use with ReadyStream® system
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
cable L × W × H
20 cm × 20 cm × 3 cm
cable L × W × H
-
cable L × W × H
-
cable L × W × H
-
parameter
0.087 kg operating weight
parameter
-
parameter
-
parameter
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)