Fortfahren mit
S22-M
Sheep Serum, 100 ml
Non-sterile sheep serum collected from normal healthy sheep. Used for blocking of interfering antibodies.
Synonym(e):
100 ml Serum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 148,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105901
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
26020100
Biological source:
sheep
€ 148,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
sheep
antibody form
serum
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
General description
Normal sheep serum collected from healthy normal sheep.
Physical form
Nonsterile liquid. Contains no preservatives. Filtered through a .45 micron membrane filter.
Preparation Note
Store frozen at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)