Fortfahren mit
S7803
CpG WIZ™ MGMT – methylierungsspezifischer PCR-Assay
The components of the CpG WIZ MGMT Amplification Kit include those required for PCR amplification after bisulfite modification of DNA samples. Sufficient reagents are provided to analyze 25 samples.
Synonym(e):
MGMT Methylation Assay, Methylation PCR Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.31
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity
human
manufacturer/tradename
CPGWIZ™, Chemicon®
technique(s)
PCR: suitable
NCBI accession no.
application(s)
genomic analysis
General description
Die Methylierung von Cytosinen am 5′ an Guanosin hat eine weitreichende Wirkung auf die Expression verschiedener eukaryotischer Gene (Bird, 1992). In gesunden Zellen tritt die Methylierung überwiegend in CG-armen Regionen auf, während CG-reiche Regionen (CpG-Inseln genannt) unmethyliert bleiben. Die aberrante Methylierung von normalerweise unmethylierten CpG-Inseln wurde in immortalisierten und transformierten Zellen als relativ häufiges Ereignis dokumentiert (Antequera, 1990) und mit der transkriptionalen Inaktivierung von definierten Tumorsupressorgenen in humanen Krebsarten assoziiert (Merlo, 1995). O(6)-Methylguanin-DNA-Methyltransferase (MGMT) ist ein Beispiel für ein Gen, das eine charakteristische Hypermethylierung aufweist.
Methylierungsspezifische PCR (MSP) ist eine neue Technik für den sensitiven Nachweis von abnormaler Genmethylierung, die kleine Mengen DNA nutzt (Herman, 1996). Das Verfahren nutzt eine anfängliche Bisulfit-Reaktion, um die DNA zu modifizieren, gefolgt von einer PCR-Amplifikation mit bestimmten Primern, die zum Unterscheiden von methylierter und unmethylierter DNA konzipiert sind.
Application
Die Komponenten des CpG WIZ MGMT-Amplifikations-Kits beinhalten jene, die nach einer Bisulfit-Modifikation von DNA-Proben für die PCR-Amplifikation erforderlich sind. Es werden ausreichend Reagenzien zur Analyse von 25 Proben bereitgestellt.
Prinzip der Methode
Die Verwendung von entweder dem CpGenomeDNA-Modifikations-Kit (Katalognr. S7820) oder dem CpGENOME Fast DNA-Modifikations-Kit (Katalognr. S7824) erleichtert die anfänglichen Bisulfit-Reaktionen, während das CpG WIZ MGMT-Amplifikations-Kit die erforderlichen Reagenzien für genspezifische PCR-Amplifikationsreaktionen enthält.
Other Notes
Die Komponenten des CpG WIZ MGMT-Amplifikations-Kits beinhalten jene, die nach einer Bisulfit-Modifikation von DNA-Proben für die PCR-Amplifikation erforderlich sind. Es werden ausreichend Reagenzien zum Analysieren von 25 Proben mit geeigneten Kontrollen bereitgestellt.
U Primer-Set 5 μmol/l je Primer (25 X) 35 μl (neutrale Kappe) 90513 -15 °C bis -25 °C
M Primer-Set 5 μmol/l je Primer (25 X) 35 μl (rote Kappe) 90514 -15 °C bis -25 °C
W Primer-Set 5 μmol/l je Primer (25 X) 35 μl (grüne Kappe) 90515 -15 °C bis -25 °C
U Kontrolle DNA 0,1 μg/μl 50 μl (weiße Kappe) 90393 -15 °C bis -25 °C
M Kontrolle DNA 0,1 μg/μl 50 μl (rote Kappe) 90394 -15 °C bis -25 °C
W Kontrolle DNA 0,05 μg/μl 50 μl (grüne Kappe) 90395 -15 °C bis -25 °C
Universeller 10 X PCR-Buffer 265 μl (blaue Kappe) 90396 -15 °C bis -25 °C
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CPGWIZ is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S7802S7830S7806
description
The components of the CpG WIZ MGMT Amplification Kit include those required for PCR amplification after bisulfite modification of DNA samples. Sufficient reagents are provided to analyze 25 samples.
description
The CpG WIZ p15 Amplification Kit is used for determining the methylation status of the p15 promoter by methylation-specific PCR (MSP).
description
Methylation-specific PCR (MSP), performed using the CpGenome DNA Modification Kit & the CpG WIZ BRCA1 Amplification Kit, permits sensitive detection of altered DNA.
description
The CpG WIZ Prader-Willi/Angelman Amplification Kit is used for determining the methylation status of this region by methylation-specific PCR (MSP).
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®, CPGWIZ™
manufacturer/tradename
Chemicon®, CPGWIZ™
manufacturer/tradename
CPGWIZ™, Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®, CPGWIZ™
NCBI accession no.
NM_002412.2
NCBI accession no.
NM_004936.3, NM_078487.2
NCBI accession no.
NM_007305.2, NM_007299.2, NM_007296.2, NM_007297.2, NM_007302.2, NM_007304.2, NM_007298.2, NM_007294.2, NM_007303.2, NM_007300.2, NM_007295.2
NCBI accession no.
NM_144599.3
application(s)
genomic analysis
application(s)
genomic analysis
application(s)
genomic analysis
application(s)
genomic analysis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)