Fortfahren mit
SCC178
AT-3 Mammakarzinom-Zelllinie der Maus
Mouse
Synonym(e):
Ms mammary gland cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
AT-3 Mammakarzinom-Zelllinie der Maus, AT-3 mouse mammary tumor cell line may be used to develop mouse models for mammary cancer studies.
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Die AT-3-Zelllinie wurde aus einem autologen Mammakarzinom aus Zellen aus einem transgenen MTAG-Mausmodell isoliert . Mammakarzinome von MTAG-Mäusen ahmen die im Lauf der Krankheitsprogression beobachteten Veränderungen bei humanen Mammakarzinomen genau nach . AT-3-Zellen sind ein nützliches Mausmodell für Studien der Tumorphysiologie, die für typische Krankheitsstadien des Menschen als repräsentativ gelten.
Quelle:
Die AT-3-Zelllinie wurde aus primären Mammakarzinomzellen einer transgenen MTAG-Maus gewonnen. Das MTAG-Mausmodell exprimiert das mittlere T-Antigen des Polyomavirus, das durch den MMTV-LTR-Promoter kontrolliert wird.
Hinweis: AT-3-Zellen weisen in Kultur unterschiedliche Morphologien auf.
Die tumorinduzierte Immunsuppression ist ein häufiges Phänomen bei Krebs und ein wichtiger Faktor bei der Krebsimmuntherapie. Die meisten Untersuchungen der tumorinduzierten Immunsuppression stützen sich jedoch auf Tumorimplantatmodelle, bei denen die Krankheit schnell voranschreitet und in der Regel zu nicht physiologischen Wirtsreaktionen führt, die die normale Tumorentwicklung und -progression nicht rekapitulieren . Modelle, die autochthone Tumoren generieren, sind daher für die Bereitstellung von physiologisch relevanteren Systemen zur Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Tumor und Wirt und der langfristigen immunsuppressiven Wirkungen von großem Wert.
Application
Die AT-3-Mammakarzinomzelllinie der Maus kann zur Entwicklung von Mausmodellen für Mammakarzinomstudien verwendet werden.
Dieses Produkt wird gemäß den Bedingungen der “Vereinbarung zur eingeschränkten Nutzung”, in der dessen Nutzung gemäß den Angaben im Produktdatenblatt oder Analysenzertifikat geregelt ist, ausschließlich für Forschungszwecke verkauft. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an licensing@emdmillipore.com.
Forschungskategorie
Krebs
Onkologie
Biochem/physiol Actions
Krebszellen
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Analysis Note
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 x 10⁶ lebensfähige Zellen.
• Die Zellen werden mit dem Maus Essential CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
• Es wird bestätigt, dass die Zellen murinen Ursprungs sind und keine Interspezies-Kontamination von Ratte, chinesischem Hamster, Goldhamster, Mensch oder nichtmenschlichem Primaten (NHP) vorliegt; gemessen durch den CLEAR-Kontaminationspanel von Charles River Animal Diagnostic Services.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf
Disclaimer
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Die Gesetzgebung verpflichtet {HCompany} dazu, bestimmte Informationen zu Ihnen und der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier zu finden.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC177SCC193SCC225
description
AT-3 mouse mammary tumor cell line may be used to develop mouse models for mammary cancer studies.
description
TS/A mouse mammary adenocarcinoma cell line is a well characterized and highly published model for breast cancer research.
description
HSC-3 human tongue squamous carcinoma cell line is a suitable model for the study of metastatic squamous cell carcinoma.
description
-
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
human
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-
storage temp.
−196°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
liquid nitrogen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)