Fortfahren mit
SCC193
Humane Zungenplattenepithelkarzinomzelllinie HSC-3
Human
Synonym(e):
HSC 3, HSC3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.100,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
€ 1.100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Humane Zungenplattenepithelkarzinomzelllinie HSC-3, HSC-3 human tongue squamous carcinoma cell line is a suitable model for the study of metastatic squamous cell carcinoma.
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
Athymische Nacktmäuse mit einem Xenotransplantat von humanem Karzinom wurden als In-vivo-Modell einer Tumorinvasion und Metastase verwendet. Die meisten Berichte weisen darauf hin, dass die Metastase von humanen Epitheltumoren, die subkutan in Nacktmäuse inokuliert wird, eher selten ist. HSC-3 ist eine humane orale Plattenepithelzellkarzinomzelllinie, die metastatische Herde in den ableitenden Lymphknoten bildet, wenn sie subkutan in Nacktmäuse transplantiert wird . Konditionierte Medien aus HSC-3 fördern die Angiogenese. HSC-3-Zellen weisen stark erhöhte Werte der Wachstumsfaktorsekretion auf . Die besonders aggressiven Eigenschaften dieser Zelllinie machen HSC-3 zu einem häufig zitierten Modell für Studien des metastatischen Plattenepithelzellkarzinoms.
Quelle:
Die HSC-3-Zelllinie wurde aus Tumoren von metastatischen Lymphknoten gewonnen, die aus den Zungenplattenepithelzellkarzinomen eines 63-jährigen männlichen Patienten stammen. Epithelzellen, die migrierten und proliferierten, wurden aus frisch explantierten Tumorgewebe gesammelt und subkultiviert .
Plattenepithelzellkarzinom ist die am häufigsten auftretende maligne Neoplasie in der Mundhöhle und Halsmetastasen werden häufig beobachtet . Die Unterdrückung der regionalen Lymphknotenmetastase ist einer der wichtigsten Faktoren, die eine positive Prognose bei Plattenepithelzellkarzinom beeinflussen . Experimentelle Modelle der lymphogenen Metastase analog zum Fortschreiten von humanem Oralkarzinom sind erforderlich, um eine Gelegenheit zum Untersuchen der metastatischen Mechanismen bereitzustellen.
Application
Die humane Zungenplattenepithelkarzinomzelllinie HSC-3 ist ein geeignetes Modell für Studien von metastatischem Plattenepithelzellkarzinom.
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß der “Academic Use Agreement” verkauft, wie in der Produktdokumentation dargelegt. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an licensing@emdmillipore.com.
Forschungskategorie
Krebs
Biochem/physiol Actions
Krebszellen
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Analysis Note
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 x 10⁶ lebensfähige Zellen.
• Die Zellen werden mittels PCR negativ auf HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C und HIV-1- und HIV-2-Viren getestet.
• Es wird bestätigt, dass die Zellen humanen Ursprungs sind und keine Interspezies-Kontamination von Ratte, Maus, chinesischem Hamster, Goldhamster und nichtmenschlichem Primaten (NHP) vorliegt; gemessen durch den CLEAR-Kontaminationspanel von Charles River Animal Diagnostic Services.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
• Jede Zellpartie wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC280SCC073SCC180
description
HSC-3 human tongue squamous carcinoma cell line is a suitable model for the study of metastatic squamous cell carcinoma.
description
SCC-61 human squamous cell carcinoma cell line is a good model for studying radiation resistance in SCC cancer cells.
description
UM-SCC-6 is a unique head and neck squamous carcinoma cell line isolated from a tumor located at the base of the tongue of a male patient and is a suitable in vitro model of H&N carcinoma studies.
description
OECM-1 human oral squamous carcinoma cell line is suitable for studies of cancer cell signaling, epithelial-mesenchymal transition (EMT), metastasis, invasion, and cancer cell stemness.
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
-
biological source
human
biological source
human
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10035-04-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)