Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human
Growth mode:
N/A
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
Quality Segment
packaging
vial of >1X10⁶ cells
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
Application
- Jedes Fläschchen enthält > 1 x 10^6 lebensfähige Zellen.
- Die Zellen sind negativ für Infektionskrankheiten, geprüft durch einen Human Essential CLEAR Panel von Charles River Animal Diagnostic Services.
- Die Zellen sind nachweislich menschlichen Ursprungs und negativ für eine speziesübergreifende Kontamination von Maus, Ratte, chinesischem Hamster, Goldhamster und nicht-humane Primaten (NHP), geprüft durch einen Contamination Clear Panel von Charles River Animal Diagnostic Services
- Die Zellen sind negativ für Mykoplasmakontaminationen.
Malignes Melanom ist die aggressivste Art von Hautkrebs und die fünfthäufigste Krebsart in den Vereinigten Staaten.1 Da die Überlebensrate vom Stadium der Krankheit zum Zeitpunkt der Diagnose abhängt, ist Früherkennung wesentlich zum Verbessern des Krankheitsverlaufs und um Leben zu retten. Amelanotisches (oder hypomelanotisches) Melanom (AM) ist eine seltene Unterart von Hautmelanom, die etwa 2–8 % aller Fälle ausmacht.2 AM ist durch ein verringertes oder fehlendes Vorkommen von Melanin aufgrund eines Verlusts des Pigments bei der Tumorentwicklung charakterisiert. AM wird in der Regel in späteren Stadien diagnostiziert, was zu einer allgemein geringeren Überlebensrate führt. AM tritt häufig bei Patienten mit Melanocortin-1-Rezeptorgen(MC1R)-Genotypen, die mit bestimmten Phänotypen wie roten Haaren in Verbindung stehen, auf.2
Die amelanotische Hautmelanomzelllinie SK-MEL-37 ist ein bewährtes Modell für humanes Melanom, das verbreitet für Untersuchungen der Mutationslandschaft von Melanom und der gesteigerten Antigenexpression, die gleichzeitig mit der Melanomprogression auftritt, eingesetzt wird. SK-MEL-37 exprimiert die melanomassoziierten Antigene MAGE-A1, Tyrosinase und p97 sowie Zelloberflächenantigene, die wesentlich für die Metastase sind, wie CD71 und CD146.3. SK-MEL-37 ist ein wertvolles und gut charakterisiertes Zellsystem für die Transformation von Melanozyten zu Melanom sowie die Identifizierung von Therapiezielen für diese Erkrankung.
Quelle
SK-MEL-37 wurde aus dem metastatischen Lymphknoten eines 65-jährigen männlichen Patienten mit malignem Melanom mit Rektalkarzinomursprung gewonnen.4
Literatur
1. CA Cancer J Clin 2019, 69(1): 7–34.
2. Cancers (Basel) 2020, 12(9): 2362.
3. J Cancer 2013, 45(5): 371–382.
4. J Exp Med 1976, 144(4): 873
Die amelanotische Hautmelanomzelllinie SK-MEL-37 ist ein bewährtes Modell für humanes Melanom, das verbreitet für Untersuchungen der Mutationslandschaft von Melanom und der gesteigerten Antigenexpression, die gleichzeitig mit der Melanomprogression auftritt, eingesetzt wird. SK-MEL-37 exprimiert die melanomassoziierten Antigene MAGE-A1, Tyrosinase und p97 sowie Zelloberflächenantigene, die wesentlich für die Metastase sind, wie CD71 und CD146.3. SK-MEL-37 ist ein wertvolles und gut charakterisiertes Zellsystem für die Transformation von Melanozyten zu Melanom sowie die Identifizierung von Therapiezielen für diese Erkrankung.
Quelle
SK-MEL-37 wurde aus dem metastatischen Lymphknoten eines 65-jährigen männlichen Patienten mit malignem Melanom mit Rektalkarzinomursprung gewonnen.4
Literatur
1. CA Cancer J Clin 2019, 69(1): 7–34.
2. Cancers (Basel) 2020, 12(9): 2362.
3. J Cancer 2013, 45(5): 371–382.
4. J Exp Med 1976, 144(4): 873
Features and Benefits
SK-MEL-37 ist ein wertvolles und gut charakterisiertes Zellsystem für die Transformation von Melanozyten zu Melanom sowie die Identifizierung von Therapiezielen für diese Erkrankung.
Preparation Note
Die Zellen sollten bis zum Gebrauch in Flüssigstickstoff aufbewahrt werden. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Funktionalität wesentlich beeinträchtigt wird.
Other Notes
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß „Academic Use Agreement“ verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert.
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source mouse |
| growth mode N/A | growth mode - | growth mode - | growth mode N/A |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen |
| packaging vial of >1X10⁶ cells | packaging vial of ≥1 x 10^6 vial (viable cells per vial) | packaging - | packaging vial of >1X10⁶ cells |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?