Fortfahren mit
SCC319
3dGRO®-Darmorganoide, Alter 62 (Prep 85-C)
Normal, Colon, Age: 62, Female, Mutation: None
Synonym(e):
colon organoids
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.690,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106509
€ 2.690,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human colon
description
Cryopreserved patient derived gastrointestinal organoids (PDOs)
packaging
vial of >1500 viable organoids
gender
female
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
control
colon
relevant disease(s)
(Normal)
storage temp.
−196°C
General description
Aus Patienten gewonnene Organoide (PDO, patient derived organoids) sind neuartige In-vitro-3D-Zellmodelle, welche die ursprüngliche Gewebephysiologie und molekulare Pathologie konservieren und dadurch eine klinisch relevante Alternative zu traditionellen 2D-Zelllinien sowie ein wirksames Tool zum optimieren und verringern von Tiermodellen darstellt. PDO können aus Biopsien oder reseziertem Gewebe erwachsener Patienten, die native LGR5+-Stammzellenpopulationen enthalten und mit EZM-reichem Substrat unter Verwendung von spezialisierten Organoidmedien wie mit L-WRN konditionierten Medien kultiviert wurden, gewonnen werden. Adulte Gewebe aus Organoiden sind in Langzeitkulturen phänotypisch und genetisch stabil und stellen reifere Phänotypen im Vergleich zu Organoiden aus iPSC dar. Nicht zuletzt können PDO die klinische Reaktion von Patienten auf Chemotherapeutika voraussagen.
Wir haben nun eine umfassende Biobank mit hochgradig charakterisierten, aus Gewebe gewonnenen humanen gastrointestinalen Organoiden aus gesunden und erkrankten Patienten im Angebot. Die Darmorganoid-Biobank enthält mehr als 50 hochgradig charakterisierte Darmorganoide aus sowohl gesunden als auch erkrankten Patienten, die aus mehreren Regionen des Verdauungssystems, einschließlich dem Dünndarm (Duodenum, Ileum), Magen, Rektum und Darm, entnommen wurden.
Zelllinieneigenschaften
  • Geschlecht: Weiblich
  • Alter: 62 Jahre
  • Organ: Darm
  • Erkrankung: Gesund
Packaging
≥1.500 lebensfähige Organoide/Fläschchen
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Organoide können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Legal Information
3dGRO® is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/pdouse. This product may not be re-engineered or copied; used to make derivatives or modifications; used to develop, test, or manufacture a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact organoids@milliporesigma.com.
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC316SCC365SCC317
description
Normal, Colon, Age: 62, Female, Mutation: None
description
Normal, Duodenum, Age: 45, Female, Mutation: None
description
Crohns, Colon, Age: 24, Female, Mutation: Not Available
description
Normal, Colon, Age: 56, Female, Mutation: None
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
relevant disease(s)
(Normal)
relevant disease(s)
(Normal)
relevant disease(s)
(Crohns)
relevant disease(s)
(Normal)
biological source
human colon
biological source
human (duodenum)
biological source
human colon
biological source
human colon
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
gender
female
gender
female
gender
female
gender
female
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)