Fortfahren mit
SCC337
3dGRO Dünndarmorganoide, Alter 51 (Prep ht-104-I)
Normal, Ileum, Age: 51, Male, Mutation: None
Synonym(e):
intestinal organoids
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106509
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
human ileum
packaging
vial of >1500 viable organoids cells
manufacturer/tradename
Millipore
gender
male
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
control
(lleum)
relevant disease(s)
(Normal)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
Application
  • Viabilität: >1.500 lebensfähige Organoide/Fläschchen
  • Organoid-Wachstum: Entspricht
  • Die Zellen werden mit einem Human Essential CLEAR Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
  • Mykoplasmakontamination: Negativ
  • STR-Profil: Entspricht
Aus Patienten gewonnene Organoide (PDO, patient derived organoids) sind neuartige In-vitro-3D-Zellmodelle, welche die ursprüngliche Gewebephysiologie und molekulare Pathologie konservieren und dadurch eine klinisch relevante Alternative zu traditionellen 2D-Zelllinien sowie ein wirksames Tool zum Optimieren und verringern von Tiermodellen darstellt. PDO können aus Biopsien oder reseziertem Gewebe erwachsener Patienten gewonnen werden, die native LGR5+-Stammzellenpopulationen enthalten und mit EZM-reichem Substrat unter Verwendung von spezialisierten Organoidmedien wie mit L-WRN konditionierten Medien kultiviert wurden. Adulte Gewebe aus Organoiden sind in Langzeitkulturen phänotypisch und genetisch stabil und stellen reifere Phänotypen im Vergleich zu Organoiden aus iPSC dar. Nicht zuletzt können PDO die klinische Reaktion von Patienten auf Chemotherapeutika voraussagen.
Wir haben nun eine umfassende Biobank mit hochgradig charakterisierten, aus Gewebe gewonnenen humanen gastrointestinalen Organoiden aus gesunden und erkrankten Patienten im Angebot. Die Darmorganoid-Biobank enthält mehr als 50 hochgradig charakterisierte Darmorganoide aus sowohl gesunden als auch erkrankten Patienten, die aus mehreren Regionen des Verdauungssystems entnommen wurden, einschließlich dem Dünndarm (Duodenum, Ileum), Magen, Rektum und Darm.
Zelllinieneigenschaften
  • Geschlecht: Männlich
  • Alter: 51 Jahre
  • Organ: Ileum
  • Erkrankung: Gesund
Features and Benefits
Kryokonservierte gastrointestinale Organoide aus Patienten (PDO)
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Organoide können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Legal Information
3dGRO® is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/pdouse. This product may not be re-engineered or copied; used to make derivatives or modifications; used to develop, test, or manufacture a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact organoids@milliporesigma.com.
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC336SCC366SCC339
description
Normal, Ileum, Age: 51, Male, Mutation: None
description
Normal, Colon, Age: 51, Male, Mutation: None
description
Crohns, Ileum, Age: 24, Female, Mutation: Not Available
description
Normal, Ileum, Age: 19, Male, Mutation: None
biological source
human ileum
biological source
human colon
biological source
human ileum
biological source
human ileum
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
relevant disease(s)
(Normal)
relevant disease(s)
(Normal)
relevant disease(s)
(Crohns)
relevant disease(s)
(Normal)
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
gender
male
gender
male
gender
female
gender
male
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)