Fortfahren mit
SCC501
Humane 3dGRO®-CRC-Organoide (ISO38)
Colorectal Cancer, Sigmoid Colon, Age: 68, Male, Mutation: TP53, KRAS, APC
Synonym(e):
CRC organoids
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106509
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human colon (sigmoid)
packaging
pkg of >100,000 organoids vials
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
gender
male
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
control
colon (sigmoid)
relevant disease(s)
cancer (colorectal)
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
General description
Kolorektalkrebs macht rund 10 % aller Krebsfälle weltweit aus, wobei mehr als die Hälfte aller Patienten mit CRC eine metastasierte Erkrankung entwickelt, die zum Tod führt. Jüngst haben sich aus Gewebe gewonnene Organoide als prädiktives 3-dimensionales Zellkulturmodell für diese Erkrankung erwiesen. 3D-Organoidkulturen bewahren die ursprünglichen genetischen und phänotypischen Eigenschaften des Primärgewebes, was ihre Anwendung in vielen Forschungsbereichen wie der Arzneimittelentwicklung, personalisierten Medizin und für potenzielle Therapeutika ermöglicht. Zudem können in vitro kultivierte Tumororganoide prädiktiv für das Ansprechen des Patienten auf Chemotherapeutika sein. PDOs aus Kolorektalkarzinomen (CRC-Organoide) wurden für die Zellmodellierung und zur Untersuchung der Funktion krebsbedingter Mutationen der Treibergene, einschließlich APC, TP53, KRAS, BRAF, PIK3CA usw. verwendet.
Humane 3dGRO®-CRC-Organoide werden als gebrauchsfertige Assay-Lösung zur Vereinfachung des Arbeitsablaufs bei Organoidzellkulturen angeboten. Ein einzelnes Fläschchen mit Organoiden reicht aus, um diese direkt ohne Zellexpansion für Arzneimittel-Screening-Anwendungen aufzutauen und auf einer 96-Well-Platte anzulegen. Die Organoide werden unter Verwendung der patentierten Technologie von Cellesce hergestellt, die robustes Wachstum und Expansion der von Patienten gewonnenen Organoide (PDOs) ermöglicht. Die Technologie von Cellesce minimiert die Dauer der manuellen Handhabung und maximiert so die Reproduzierbarkeit, um Organoid-Zellmodelle als kostengünstiges und genaues Werkzeug in der frühen Wirkstoffforschung zu positionieren. Die Organoid-Biobank umfasst aus Tumoren gewonnene Kolorektalkarzinom-PDOs mit verschiedenen genetischen Hintergründen, Mutationen von Treibergenen, Tumorsitus und Krebsstadien. Diese Organoid-Zelllinien sind gut charakterisiert und hinsichtlich des Ansprechens auf eine Reihe bekannter, auf CRC ausgerichteter Wirkstoffe validiert.
Application
Zellwachstum: Organoid-Expansion nach 7 TagenMycoplasma: NegativVirusprüfung: Negativ (HIV-1, HIV-2, HBV, CMV, EBV, HPV)Sterilität (Bakterien, Hefe, Pilze): NegativMutationsprofil: APC ∆G1339Ffs*2, TP53 ∆C238Y, SMAD4 ∆D537H
Features and Benefits
Gebrauchsfertige humane Kolorektalkarzinom-Organoide für 3D-Zellkulturanwendungen.
Preparation Note
Humane 3dGRO®-CRC-Organoide bei -80 °C lagern. Für eine langfristige Lagerung sollten die Zellen in Flüssigstickstoff aufbewahrt werden.
Legal Information
3dGRO® is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/pdouse. This product may not be re-engineered or copied; used to make derivatives or modifications; used to develop, test, or manufacture a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact organoids@milliporesigma.com.
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Durch Bestellen dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC505SCC503SCC506
description
Colorectal Cancer, Sigmoid Colon, Age: 68, Male, Mutation: TP53, KRAS, APC
description
Colorectal Cancer, Colon (Upper Rectum), Age: 51, Female, Mutation: APC, TP53, KRAS
description
Colorectal Cancer, Lower Sigmoid Colon, Age: 77, Male, Mutation: APC, TP53, KRAS, PIK3CA, FBXW7
description
Colorectal Cancer, Sigmoid Colon, Age: 63, Male, Mutation: APC, TP53, KRAS, SMAD4
relevant disease(s)
cancer (colorectal)
relevant disease(s)
cancer (colorectal)
relevant disease(s)
cancer (colorectal)
relevant disease(s)
cancer (colorectal)
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
biological source
human colon (sigmoid)
biological source
human colon (upper rectum)
biological source
human (lower sigmoid colon)
biological source
human colon (sigmoid)
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
packaging
pkg of >100,000 organoids vials
packaging
pkg of >100,000 organoids vials
packaging
pkg of >100,000 organoids vials
packaging
pkg of >100,000 organoids vials
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)