Fortfahren mit
SCC600
Humane 3dGRO®-Lungenorganoide (LPTO.54)
Adenocarcinoma, Lung (Acinar), Age: 78, Male, Mutation: Not Available
Synonym(e):
Lungen-PDO; Lungentumor-Organoid; Atemwegs-Organoid; Lungenorganoid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106509
NACRES:
NA.28
eCl@ss:
32040201
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
human lung (acinar)
packaging
vial of ≥ 1500 organoids/vial mg
manufacturer/tradename
Millipore
gender
male
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
control
lung (acinar)
relevant disease(s)
adenocardinoma
storage temp.
−196°C
Application
  • Jedes Fläschchen enthält > 1500 Organoide.
  • Mycoplasma: Negativ
  • Genotypisiert durch STR-Analyse: Entspricht
  • Nachweislich humanen Ursprungs
  • Die Organoide werden mittels PCR negativ auf HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C und HIV-1- & HIV-2-Viren getestet.
  • Lebensfähigkeit von Zellen: Entspricht
Bei von Patienten gewonnenen Lungenorganoiden (Lungen-PDOs) handelt es sich um in-vitro-kultivierte „Mini-Lungen“, welche die histologischen und funktionellen Aspekte von In-vivo-Lungengewebe genau nachbilden. Lungenorganoide enthalten nachweislich alle 6 wichtigen epithelialen Zelltypen der Lunge, darunter AEC2, AEC1, Basalzellen, Keulenzellen, Becherzellen und Zilien. Diese 3D-Organoidmodelle sind mittlerweile attraktive Alternativen zu herkömmlichen PDX- und Tierlungenmodellen zur Untersuchung von Lungenerkrankungen wie COPD, Mukoviszidose, SARS-CoV-2, Virusinfektionen, Asthma, und Lungenkrebs. Die humanen 3dGRO®-Lungenorganoide sind qualitativ hochwertige kryokonservierte Zelllinien, die aus Xenotransplantaten, Primärtumoren oder metastatischem Gewebe von Patienten aus verschiedenen Regionen der menschlichen Lunge (azinär, papillär, solide, squamös, muzinös) gewonnen werden. Diese Lungenorganoide sind hochgradig charakterisiert und exprimieren Lungenwegsmarker, einschließlich EPCAM, Zytokeratin (CK5, CK7), Acetyl-α-Tubulin, Surfactant-Proteinen (SFTPB/SFTPC), TTF1, P63 und MUC5AC.
Zelllinien-Eigenschaften
Geschlecht: Männlich
Alter: 78
Organ: Lunge (Primärtumor – azinär)
Erkrankung: Adenokarzinom
Features and Benefits
Kryokonservierte Adenokarzinom-Lungenorganoide, männlich (azinär)
Preparation Note
Humane 3dGRO®-Lungenorganoide sollten in Flüssigstickstoff gelagert werden.
Legal Information
3dGRO® is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/pdouse. This product may not be re-engineered or copied; used to make derivatives or modifications; used to develop, test, or manufacture a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact organoids@milliporesigma.com.
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC601SCC599SCC602
description
Adenocarcinoma, Lung (Acinar), Age: 78, Male, Mutation: Not Available
description
Adenocarcinoma, Lung (Mucinous), Age: 80, Female, Mutation: KRAS G12D
description
Adenocarcinoma, Lung (Pleural Fluid), Age: 69, Female, Mutation: Not Available
description
Adenocarcinoma, Lung (Solid), Age: 81, Male, Mutation: Not Available
biological source
human lung (acinar)
biological source
human lung (mucinous)
biological source
human lung (pleural fluid)
biological source
human lung (solid)
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
relevant disease(s)
adenocardinoma
relevant disease(s)
adenocardinoma
relevant disease(s)
adenocardinoma
relevant disease(s)
adenocardinoma
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
packaging
vial of ≥ 1500 organoids/vial mg
packaging
vial of ≥ 1500 organoids/vial mg
packaging
-
packaging
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)