Fortfahren mit
SCT083
BioTracker™-MemBright-488-Lebendzellfarbstoff
Synonym(e):
Lebendzellbildgebungssonde, Membransonde für Lebendzellen, grün
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41106514
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
observed mol wt 1218.5 kDa
Quality Segment
packaging
vial of 50 μL
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
cell based assay: suitable, flow cytometry: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Der Lebendzellfarbstoff BioTracker™-Membright-488 ist eine Fluoreszenzsonde zum “Einschalten”, die im fernroten Spektrum zur Bildgebung der Plasmamembranen lebender Zellen aktiv wird.
Spezifische Plasmamembranmarker sind für die Abgrenzung der Zelle von entscheidender Bedeutung. Membright-Farbstoffe weisen einen einzigartigen fluorogenen Mechanismus auf, der in einem selbstlöschenden Nanopartikelstatus vorhanden ist. Die Fluoreszenz wird bei Kontakt mit der Plasmamembran aktiviert und innerhalb dieser weiter übertragen, wodurch ein helles, hintergrundfreies Signal erzeugt wird. Die Membright-Lebendzellmembranfarbstoffe sind kompatibel mit der Zweiphotonen-Bildgebung, der superauflösenden Bildgebung und Präparaten fixierter Zellen. Durch ihre hohe Photostabilität und fehlende Zytotoxizität sind Membright-Farbstoffe für die langfristige Bildgebung lebender Zellen geeignet. Die überlegenen Eigenschaften der Membright-Plasmamembranfarbstoffe ermöglichen den Einsatz in einem breiten Spektrum von Fluoreszenzmikroskopie-Anwendungen und in der Durchflusszytometrie.
Spektrale Eigenschaften
Fluoreszenzbilder, erhalten durch λex = 488 nm und einen Emissionsbereich von 500-550 nm.
Referenz:
Collot M et al. MemBright: A family of fluorescent membrane probes for advanced cellular imaging and neuroscience. Cell Chem. Biol. 2019, 26:600-614
Application
Reinheit: > 98 % durch HPLC, HNMR, LC-MS und Elementaranalyse.
Features and Benefits
Grün fluoreszierende Sonde für effiziente, selektive Markierung der Plasmamembran in lebenden Zellen. Geeignet für die superauflösende Mikroskopie.
Physical form
Grüne Lösung
Preparation Note
Langfristig bei -20 °C und lichtgeschützt lagern.
Other Notes
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen, Durchflusszytometrie
Legal Information
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT085SCT084SCT120
description
-
description
-
description
-
description
Live cell imaging green nuclear staining dye with greater photostability than traditional blue fluorescent nuclear stains such as DAPI and Hoechst 33342.
technique(s)
flow cytometry: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, live cell imaging : suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
cooler
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the concentration of membright 488. Only info I have is that it is 50 microlitres. Publications use it at 20 nM
    1 answer
    1. The concentration provided at 200uM in DMSO solution, final volume 50ul. Please spin down this material before usage to be able to collect all the solution in the bottom of the tube. It is recommended to use the material at 1:1000 dilution, but this is sample dependent.