Fortfahren mit
SCT121
GelRed® Nukleinsäuren-Färbemittel 3 X in Wasser
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
Synonym(e):
Fluorescent DNA gel stain
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 327,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352106
€ 327,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
technique(s)
PCR: suitable, nucleic acid detection: suitable
solubility
water: soluble
application(s)
cannabis testing
detection method
fluorometric
General description
GelRed ist ein empfindlicher, stabiler und umweltfreundlicher fluoreszierender Nukleinsäuren-Farbstoff, der als Ersatz für das hochtoxische Ethidiumbromid (EtBr) zum Färben von dsDNA, ssDNA oder RNA in Agarosegelen oder Polyacrylamid-Gelen entwickelt wurde. GelRed und EtBr verfügen über nahezu das gleiche Spektrum (Abbildung 1), sodass EtBr direkt durch GelRed ersetzt werden kann, ohne das bestehende Bildgebungssystem wechseln zu müssen. Darüber hinaus weist GelRed eine deutlich höhere Sensitivität auf als EtBr (Abbildung 2).
Der Farbstoff ist selbst in weitaus höheren Konzentrationen als der bei Gelfärbungen verwendeten Arbeitskonzentrationen nicht zytotoxisch und nicht mutagen. GelRed hat die Umweltschutzprüfungen gemäß CCR Title 22 Hazardous Waste Characterization (Charakterisierung von gefährlichen Abfällen) bestanden und wurde demnach nicht als gefährlicher Abfall eingestuft.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: Standard-Transilluminator (302 oder 312 nm)
Emission: Ethidiumbromid, SYBR oder GelStar-Filter
Application
Forschungskategorie
Zellkultur
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
GelRed ist ein fluoreszierendes Nukleinsäuren-Färbemittel, das als Ersatz für das hochtoxische Ethidiumbromid (EtBr) zum Färben von dsDNA, ssDNA oder RNA in Agarosegelen oder Polyacrylamid-Gelen entwickelt wurde.
Nukleinsäurenachweis
Physical form
Flüssig
Preparation Note
GelRed ist ein sehr stabiler Farbstoff. GelRed lichtgeschützt bei Raumtemperatur aufbewahren. Bei niedrigeren Temperaturen kann es zu einer Ausfällung des Farbstoffs kommen, wodurch das Signal bzw. die Erscheinung des Präzipitats auf der Geloberfläche geschwächt wird. In diesem Fall die Lösung zwei Minuten lang auf 45 bis 50 °C erwärmen und vortexen. Vor Licht schützen.
Analysis Note
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: Standard-Transilluminator (302 oder 312 nm)
Emission: Ethidiumbromid, SYBR oder GelStar-Filter
Legal Information
GelRed is a registered trademark of Biotium Inc.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT123SCT122SCT124
description
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
description
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
description
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
description
GelGreen is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: miscible
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)