Fortfahren mit
SI1M490A1
MPGL200 TC IN/HB OUT 3/PK
Synonym(e):
MPGL200 TC IN/HB OUT 3/PK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Millipak® 200 CapsuleMedia: Durapore® 0.22 µm, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Inlet: 1-1/2 in. Sanitary FlangeOutlet: 9/16 in. Hose Barb
Quality Segment
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
filtration area
1000.0 cm2
impurities
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SI1M002A7SI1M200A0SI1M015A01
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Inlet: 1-1/2 in. Sanitary FlangeOutlet: 9/16 in. Hose Barb
description
Chemistry: Hydrophobic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Inlet: 1/4 in. Hose BarbOutlet: 1/4 in. Hose Barb
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Inlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange/LaddishOutlet: 9/16 in. Hose Barb
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 9/16 in. Hose Barb
filtration area
1000.0 cm2
filtration area
100.0 cm2
filtration area
500.0 cm2
filtration area
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)