Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116102
eCl@ss:
34220501
Clone:
MS-110, monoclonal
Technique(s):
agglutination assay: suitable, blood typing: suitable
Application:
Agglut., blood typing
Citations:
-
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
biological source
human
Quality Segment
antibody form
unpurified
clone
MS-110, monoclonal
form
liquid
packaging
pkg of 1 L
concentration
15-35 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable, blood typing: suitable
pH
7.0-7.4
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid
Durch einen 0,22-μm-Endfilter filtriert
Haltbarkeit: 36 Monate ab dem Filtrationsdatum
Produktformulierung entspricht den Anforderungen der EU IVD-Verordnung.
Nur zur In-vitro-Verwendung
Durch einen 0,22-μm-Endfilter filtriert
Haltbarkeit: 36 Monate ab dem Filtrationsdatum
Produktformulierung entspricht den Anforderungen der EU IVD-Verordnung.
Nur zur In-vitro-Verwendung
Application
Bulk
Zur Verwendung mit Röhrchen-, Objektträger-, Mikrotiterplatten-, Gel- und Säulentechniken
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Cw (Klon MS-110), Blutgruppenbestimmungsreagens
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?