Fortfahren mit
ZFPACKSP0
Packhalter, 2 Schläuche
without gauges, For secure, leak-free fit of the pretreatment pack
Synonym(e):
Packhalter 2 Schlauch ohne Manometer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
32040301
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Direct-Q® UV, for use with Direct-Q®
General description
Der Packhalter mit 2 Schläuchen ist ein Zubehör für die Wasseraufbereitung, das eine leckagefreie Halterung für Vorbehandlungspacks darstellt.
Application
Wandhalterung für Montage und Betrieb des Vorbehandlungspacks
Legal Information
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ZFPACKSP2ZUFPREUN8ZUFPREUN0
description
without gauges, For secure, leak-free fit of the pretreatment pack
description
with 2 gauges, For secure, leak-free fit of the pretreatment pack
description
Ultrafiltration pretreatment accessory
description
Removes contaminants from tap water with fouling index above system specifications
compatibility
for use with Direct-Q®, for use with Direct-Q® UV
compatibility
for use with AFS®
compatibility
for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HX
compatibility
for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HX, for use with Milli-Q® HR
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Packhalter, 2 Schläuche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)