Merck
ZWDK5R100
Wasserverteiler-Kit
AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, right, Cost-effective solution to feed high-quality pressurized pure water to laboratory appliances
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Verwendung
(Compatible with storage tanks 50 L 60 L and 100 L)
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Parameter
≤15 L/min distribution flow rate (for 115 V pump)
16.5 L/min flow rate at 15 psi (1 bar) (for 230 V pump)
H × B × T
15.98 cm (6.3 in.) × 27.5 cm (10.8 in.) × 31 cm (12.2 in.)
Kompatibilität
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
Allgemeine Beschreibung
  • Dieses Wasserverteiler-Kit ist eine wirtschaftliche, pumpenbasierte Lösung zum Speisen Ihrer Laborgeräte mit einer konstanten Quelle für hochwertiges, unter Druck stehendes Reinwasser.
  • Das kompakte, glatte Design des Kits ermöglicht eine einfache Montage, wo Sie wollen (an der Wand, auf dem Tisch oder unter dem Tisch).
  • Diese rechtsseitige Version ist zur Montage an der rechten Seite Ihres Reservoirs vorgesehen, da sich der Wassereinlass an der linken Seite befindet und der Druckwasserauslass an der rechten Seite.
Anwendung
Das Wasserverteiler-Kit bietet eine leise, automatische Zufuhr von Reinwasser nach Bedarf.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Wirtschaftliche Lösung zum Gewährleisten einer unter Druck stehenden Reinwasserzufuhr an gängige Laborgeräte mit Durchflussraten von 16,2 l/m bei 15 psi (1 bar).
  • Kleine Grundfläche.
  • Leiser Betrieb.
  • Ein automatischer Start/Stopp der Wasserzufuhr an Geräte wird durch einen integrierten Druckschalter sichergestellt.
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany