Fortfahren mit
RIE156324314
Rieke Metals, Inc.
4'-piperidinomethyl-3-trifluoromethylbenzophenone
Synonym(e):
[4-(1-piperidinylmethyl)phenyl][3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 696,00
2 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.252,48
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 2.444,96
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.38
MDL number:
Lieferanten-SKU: 6124-0200-44-1G
€ 696,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C20H20F3NO/c21-20(22,23)18-6-4-5-17(13-18)19(25)16-9-7-15(8-10-16)14-24-11-2-1-3-12-24/h4-10,13H,1-3,11-12,14H2
Inchi Key
ZDDYZBNTBMCOCX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)