Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
biological source
bovine (calf) intestine
form
solution
specific activity
~3,000 U/mg enzyme protein (+37°C, 4-nitrophenyl phosphate substrate, diethanolamine as buffer)
packaging
pkg of 1.5 mL (15 mg)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
protein detection: suitable
optimum pH
9.8
pH range
9.0-11.0
shipped in
wet ice
General description
Aminogruppen: 8-16 Mole/Mol Enzym
Application
Physical form
Preparation Note
Eine 1:10-Lösung in Wasser weist bei 4 °C eine Stabilität von 1 Woche auf.
Das verdünnte oder unverdünnte Enzym nicht einfrieren, da Einfrieren die Enzymaktivität zerstört.
Analysis Note
Other Notes
Intestinale AP ist ein dimerisches Glykoprotein, es ist nicht bekannt, ob der Kohlenhydrat-Anteil während des Aufreinigungsverfahren getrennt wird. Gehalt an AminogruppenIn der Literatur liegt der Kohlenhydratgehalt bei 2 bis 20 Prozent, es sollten also etwa 70 Aminogruppen/mol zu finden sein.
Außerdem hat ein Forscher die Aminogruppen bestimmt und fand 50 bis 60 Lysine/mol.SH-Gruppen in AP
Die Literatur enthält keine Informationen zu SH-Gruppen in AP.
Kohlenhydratstruktur
Untersuchungsergebnisse der Kohlenhydratstruktur verschiedener Chargen alkalischer Phosphatase liegen vor.
NH2- und Kohlenhydratschätzung
Ergebnisse zu NH2- und Kohlenhydratschätzung liegen vor.
1.0 U [+37 °C, QC-Assay-Bedingungen] = 0,73 U [+30 °C, QC-Assay-Bedingungen] = 0,48 U [+25 °C, QC-Assay-Bedingungen]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description EIA grade, from calf intestine | description grade I, from calf intestine | description solution, from bovine (calf) intestine, 2 units/μg protein, optimum pH 7.5-9.5 | description sufficient for 100 tests |
| biological source bovine (calf) intestine | biological source bovine (calf) intestine | biological source bovine (calf) intestine | biological source - |
| specific activity ~3,000 U/mg enzyme protein (+37°C, 4-nitrophenyl phosphate substrate, diethanolamine as buffer) | specific activity - | specific activity 2 units/μg protein | specific activity - |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable |
| form solution | form suspension | form solution | form - |
| optimum pH 9.8 | optimum pH 8.0-10.5 | optimum pH 7.5-9.5 | optimum pH - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkalische Phosphatase
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?