Fortfahren mit
11082132001
Roche
Phytohämagglutinin-M (PHA-M)
from Phaseolus vulgaris
Synonym(e):
PHA-M
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23201100
Form:
lyophilized
sterility
non-sterile; 0.2 μm filtered
form
lyophilized
packaging
pkg of 20 mg
manufacturer/tradename
Roche
application(s)
hematology
storage temp.
2-8°C
General description
Phytohämagglutinin (PHA), das Lectinextrakt aus der roten Kidneybohne. PHA besteht aus fünf Isolectinen (L4E0, L3E1, L2E2, L1E3, L0E4), wovon jedes ein Tetramer ist, das durch nichtkovalente Kräfte zusammengehalten wird. Die L-Untereinheiten („Leukozyten-reaktiv“) besitzen eine hohe Affinität für die Oberflächenrezeptoren von Lymphozyten und eine geringe für die von Erythrozyten; sie sind für die mitogenen Eigenschaften der Isolectine verantwortlich. E („Erythrozyten-reaktiv“) ist verantwortlich für die Erythrozyten-agglutinierenden Eigenschaften.
Application
Phytohämagglutinin (PHA) ist ein wirksames Mitogen, das zur Stimulation der Zellproliferation in Lymphozytenkulturen eingesetzt wird.
Phytohämagglutinin-M (PHA-M) wird zur Aktivierung von Jurkat- und Primärzellen eingesetzt. Es wird auch zur Behandlung von polymorphonukleären Blutzellen (PMBC) eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Phytohämagglutinin (PHA) besitzt mitogene und stark zellagglutinierende Eigenschaften. Es bindet an die Membranen von T-Zellen und regt die Zellteilung und die Stoffwechselaktivität an. PHA ist in der Lage, enge Kontakte zwischen Zellmembranen anzuregen.
Features and Benefits
Biologische Aktivität: <10 μg/ml für die maximale Stimulation der DNA-Synthese (BrdU-Einbindung) mit Lymphozyten aus dem peripheren Blut des Menschen.
Preparation Note
Arbeitskonzentration: 2–10 μg/ml
Etwa 2–10 μg/ml für die Stimulation von Lymphozyten aus dem peripheren Blut
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Die rekonstituierte Lösung ist in Aliquoten bei 2 bis 8 °C 2 Wochen und bei -15 bis -25 °C mehrere Monate stabil.
PHA-M sollte in sterilem bidestilliertem Wasser rekonstituiert werden (Endkonzentration: 2–10 mg/ml). Weitere Verdünnung mit Medium oder PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung).
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)