Fortfahren mit
BGALD-RO
Roche
β-Galactose-Dehydrogenase
from Pseudomonas fluorescens
Synonym(e):
D-Galactose-Dehydrogenase, D-Galactose:NAD+ 1-Oxidoreduktase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,70
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 351,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
~5 units/mg protein (At 25 °C with D-galactose as the substrate; standardized with BSA.)
Biological source:
Pseudomonas fluorescens
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 96,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Pseudomonas fluorescens
recombinant
expressed in E. coli
form
suspension
specific activity
~5 units/mg protein (At 25 °C with D-galactose as the substrate; standardized with BSA.)
mol wt
64,000 Da
packaging
pkg of 1 mL (10104973001 [1 mg]), pkg of 1 mL (10104981001 [5 mg])
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
optimum pH
8.4 (0.1 M in Tris buffer)
pH range
4.6-9.2
solubility
water: soluble
suitability
suitable for enzyme test
UniProt accession no.
foreign activity
ADH <0.01%, LDH <0.5%, NADH oxidase <0.1%, galactosidase <0.01%
storage temp.
2-8°C
General description
β-Galactose-Dehydrogenase spielt eine entscheidende Rolle beim Galaktosestoffwechsel, indem sie die Pyridin-Nukleotid-abhängige Dehydrierung von β-D-Galactopyranose katalysiert und NADH und D-Galactono-1,5-Lacton ergibt. D-Galactose-Dehydrogenase von P. fluorescens ist ein Mitglied der Familie der Oxidoreductasen. Sie besteht aus zwei identischen Untereinheiten und hat ein Molekulargewicht von 64.000. Zusätzlich enthält das Enzym zwei Bindungsstellen.
Application
β-Galactose-Dehydrogenase wird als Reporter-Enzym in Neuraminidase (NA) kinetischen Parametern für die natürlichen Substrate 6′-Sialyl-N-acetyllactosamin (6SLN) und 3′-Sialyl-N-acetyllactosamin (3SLN) verwendet.
Biochem/physiol Actions
Galactose-Dehydrogenase oxidiert D-Galactose [Km = 0,7 mM (30 °C, pH 9,1); relative Rate = 1,00], L-Arabinose (relative Rate = 0,47), D-Fucose (relative Rate = 1,05), 2-Desoxy-D-Galactose (relative Rate = 0,27), 2-Amino-2-Desoxy-D-Galactose [Galactosamin], (relative Rate = 0,02; pH 8,6).
Galactose Dehydrogenase oxidiert jedoch nicht L-Galactose, D-Arabinose, D-Glucose, L-Fucose, D-Ribose, D-Xylose, D-Glucuronsäure, D-Galacturonsäure oder D-Galactose-6-Phosphat. Das Enzym verwendet entweder NAD (Km = 0,24 mM; relative Rate = 1.0) oder NADP (Km = 2,3 mM; relative Rate = 0,32).
Physical form
Suspension in 3,2 M Ammoniumsulfatlösung, 1 mM EDTA, pH-Wert ca. 6
Analysis Note
Verunreinigungen: <0,01 % ADH, <0,01 % ?-Galactosidase, <0,1 % NADH-Oxidase, <0,5 % LDH
Other Notes
Eine Einheit Galactose-Dehydrogenase oxidiert 1 mol β-D-Galactose in einer Minute bei +25 °C und einem pH-Wert von 8,6.
Der Qualitätskontroll-Assay erzeugt 1 mol NADH pro mol oxidierter Galactose.
Galactose-Dehydrogenase von Pseudomonas fluorescens (MG 64.000 D) ist ein Dimer mit Untereinheiten gleicher Größe (MG der Untereinheit = 32.000 D).
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10662046001G663710105031001
description
from Pseudomonas fluorescens
description
suspension, ~80 units/mg protein (At 25 °C with galactose as the substrate.), pkg of 50 U
description
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein (biuret)
description
from E. coli overproducer
specific activity
~5 units/mg protein (At 25 °C with D-galactose as the substrate; standardized with BSA.)
specific activity
~80 units/mg protein (At 25 °C with galactose as the substrate.), 80 U/mg (Approximately 80 U/mg protein at +25°C with galactose as the substrate.)
specific activity
≥50 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
biological source
Pseudomonas fluorescens
biological source
-
biological source
Pseudomonas fluorescens
biological source
Escherichia coli
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
suitability
suitable for enzyme test
suitability
-
suitability
suitable for enzyme test
suitability
suitable for UV spectrophotometry and general use
form
suspension
form
suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
suspension
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)