Fortfahren mit
NAD98-RO
Roche
NAD
Grade II, free acid
Synonym(e):
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotid Hydrat, β-DPN, β-NAD, Coenzym 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridinnucleotid, NAD, Nadid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 344,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 599,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N7O14P2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
663.43 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
39200202
Assay:
98% (dry weight)
Form:
lyophilized
Storage temp.:
2-8°C
€ 89,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
98% (dry weight)
form
lyophilized
mol wt
Mr 663.4
packaging
pkg of 1 g (10127981001), pkg of 10 g (10621650001), pkg of 5 g (10127990001)
manufacturer/tradename
Roche
color
off-white
pH
~3.0 (50 mg/mL in water)
λmax
260 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
General description
Nicotinamidadenindinukleotid (NAD) ist ein Cofaktor, der eine Adenylsäure und eine Nicotinamid-5′-Ribonucleotid-Gruppe enthält, die durch eine Pyrophosphat-Einheit miteinander verknüpft ist. Es ist ubiquitär vorzufinden. In NAD+-Komplexen sind die Wechselwirkungen zwischen Enzym und Cofaktor hochkonserviert.
Application
NAD wird auf Kochblutagarplatten als Zusatzstoff für das Wachstum von Actinobacillus pleuropneumoniae -Kolonien verwendet.
Biochem/physiol Actions
Elektronenakzeptor
Nicotinamidadenindinukleotid (NAD) fungiert als Elektronenträger und ist maßgeblich an enzymkatalysierten Oxioreduktionsprozessen sowie vielen genetischen Prozessen beteiligt. NAD wechselt periodisch zwischen der oxidierten (NAD+)- und der reduzierten (NADH)-Form, um ein Redoxgleichgewicht aufrechtzuerhalten, welches für das kontinuierliche Zellwachstum notwendig ist. Dieser Cofaktor ist auch am mikrobiellen Katabolismus beteiligt. β-NAD dient als Substrat für verschiedene Enzyme in mehreren zellulären Prozessen.
Packaging
abgefüllt nach Gewicht des Feststoffs
Preparation Note
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Eine wässrige Lösung mit einer Konzentration von 10 mg/mL (pH 2,5 bis 3) kann nach achtwöchiger Lagerung bei 2 bis 8 °C > 99 % seines ursprünglichen NAD-Gehalts beibehalten.
Die Stabilität einer wässrigen Lösung mit einer Konzentration von 40 mg/mL unterscheidet sich vermutlich nicht sehr von einer Lösung mit einer Konzentration von 10 mg/mL.
Eine wässrige Lösung mit einer Konzentration von 50 mg/mL (pH 2,0) kann bei Lagerung zwischen 2 und 8 °C nach 2 Tagen 97 %, nach 6 Tagen 94 % und nach 10 Tagen 91 % seines ursprünglichen NAD-Gehalts beibehalten. Bei Lagerung bei 33 °C sinkt der Gehalt nach 10 Tagen auf ca. 83 %.
Eine wässrige Lösung mit einer Konzentration von 1,38 mg/mL weist nach achtwöchiger Lagerung bei 2 bis 8 °C eine Verringerung des NAD-Gehalts von 4 % auf. Bei Lagerung zwischen -15 und -25 °C wird erwartet, dass die Lösung für > 6 Monate stabil ist. Eine NAD-Lösung in Triethanolaminpuffer (pH 5,0) kann bei Lagerung zwischen 2 und 8 °C nach
10 Tagen 90 % seines ursprünglichen NAD-Gehalts beibehalten. Bei Lagerung bei 33 °C sinkt der Gehalt nach 10 Tagen auf 80 %.
Analysis Note
β-Nicotinamidadenindinukleotid(NAD)-Hydrat-Cofaktor wird in experimentellen Protokollen eingesetzt, um den Zitronensäurezyklus auf einer Kohleelektrode nachzuahmen und somit die Energiedichte der Biobrennstoffzelle zu erhöhen.
Abwesenheit von Verunreinigungen: LDH-Hemmer sind nicht erkennbar.
Organische Lösungsmittel: <0,5 % (GC)
Extinktionskoeffizienten: 17,6 x 103 L x mol-1 x cm-1 bei 260 nm, 5,9 x 103 L x mol-1 x cm-1 bei 333 nm (CN-Komplex)
Other Notes
Dies ist die übliche Form von NAD.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NAD100RON8410N8285
NAD Grade II, free acid
Roche
NAD98RO
NAD
NAD Grade I, free acid
Roche
NAD100RO
NAD
description
Grade II, free acid
description
Grade I, free acid
description
pkg of 20 mg (per vial)
description
pkg of 10 mg (per vial)
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
assay
98% (dry weight)
assay
100% (dry weight)
assay
-
assay
-
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
form
powder
color
off-white
color
off-white
color
-
color
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NAD
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)