Fortfahren mit
ROAMYC
Roche
Anti-c-Myc
from mouse IgG1κ
Synonym(e):
anti-Myc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.54
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9E10, monoclonal
Application:
DB, ICC, IP, WB
Citations:
16
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
assay
90% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid (11667203001), lyophilized (11667149001)
packaging
pkg of 200 μg (11667149001), pkg of 5 mg (11667203001 [1 ml])
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
epitope sequence
EQKLISEEDL
storage temp.
−20°C
General description
Anti-c-Myc ist ein monoklonaler Antikörper gegen c-Myc-Peptid (Klon 9E10). Anti-c-Myc erkennt die 9E10 Epitopsequenz (EQKLISEEDL), die vom menschlichen c-Myc-Protein gewonnen wurde. Der monoklonale Antikörper gegen das c-Myc-Epitop ist gut charakterisiert und weist keine Kreuzreaktion mit anderen Zellproteinen auf. Der Antikörper erkennt seine antigene Determinante selbst dann, wenn das c-Myc-Peptidepitop mittels einer als Epitopmarkierung bezeichneten Technologie in artfremde rekombinante Proteine eingebracht wird.
Das zelluläre Myelocytomatose-Onkogen (c-Myc) ist das zelluläre Homolog des v-Myc-Gens, das ursprünglich aus einem aviären Myelocytomatose-Virus isoliert wurde. Das kodierende Gen ist auf dem humanen Chromosom 8q24 lokalisiert. c-Myc gehört zur MYC-Genfamilie. Das c-Myc-Gen kodiert den basischen Helix-Loop-Helix/Leucin-Zipper (bHLH/LZ)-Transkriptionsfaktor, der den Übergang von Zellzyklusphase G1 zu S reguliert.
Inhalt:
  • 11 667 149 001: Lyophilisat, stabilisiert
  • 11 667 203 001: gefrorene Lösung, 5 mg/ml
Immunogen
Die Aminosäuresequenz EQKLISEEDL wurde vom menschlichen c-Myc-Protein gewonnen.
Application
Anti-c-Myc wird verwendet für den Nachweis von nativem menschlichem c-Myc-Protein und rekombinanten, Epitop-markierten Proteinen, die das c-Myc-Epitop enthalten; mögliche Analysemethoden sind:
  • Dot Blots
  • Immunzytochemie
  • Immunpräzipitation
  • Western Blotting
  • Immunhistochemie
Biochem/physiol Actions
Das zelluläre Myelocytomatose-Onkogen (c-Myc) spielt eine entscheidende Rolle für die Proliferation, Differenzierung und Apoptose von Zellen und fungiert als Transkriptionsregulator der Genexpression. Die c-Myc-Expression ist wichtig und ausreichend, um den meisten Zellen das Eintreten in die S-Phase des Zellzyklus zu ermöglichen, während der die DNA-Synthese stattfindet. Das kodierte Protein ist bei der Entwicklung und beim Voranschreiten einer Krebserkrankung zentral an der Vaskulo- und Angiogenese beteiligt. c-Myc interagiert mit seinem Bindungspartner Max und aktiviert die Transkription von wachstumsfördernden Genen wie Cyclin D2 und Ornithin-Decarboxylase. Außerdem unterdrückt es die Transkription mehrerer Gene, besonders von p21 und p27, indem es in einem Komplex mit Max und entweder Sp1 (Spezifitätsprotein 1) oder Miz1 (Myc-interagierendes Zinkfingerprotein 1) an das Initiator-Element für die Transkription (Inr) bindet. Wird bei DLBCL (diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom) eine Überexpression von MYC festgestellt, so bedeutet dies eine schlechte Prognose und hat eine invasive Behandlung bei gleichzeitiger Medikation mit Rituximab plus Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vincristin und Prednison (R-CHOP) zur Folge.
Anti-c-Myc erkennt die Aminosäuresequenz EQKLISEEDL, die vom menschlichen c-Myc-Protein gewonnen wurde. Der Antikörper erkennt seine antigene Determinante selbst dann, wenn das c-Myc-Peptidepitop N-terminal, C-terminal oder intern in artfremde rekombinante Proteine eingebracht wird. Der monoklonale Antikörper gegen das c-Myc-Epitop ist gut charakterisiert und weist keine Kreuzreaktion mit anderen Zellproteinen auf.
Preparation Note
500 μl PBS hinzugeben, um eine Endkonzentration von 400 μg/ml zu erhalten.
Arbeitskonzentration: Die Arbeitskonzentration des Konjugats hängt von der Anwendung und vom Substrat ab.
Die folgenden Konzentrationen sind als Richtlinie zu verstehen:
  • Dot Blot: 1 bis 10 μg/ml
Arbeitslösung: Tris-gepufferte Kochsalzlösung mit 0,1 % Tween 20.
Analysis Note
Anti-c-Myc-Antikörper wird relativ zu einem Referenzstandard auf Funktionalität und Reinheit getestet, um die Qualität einer jeden neuen Reagenziencharge zu bestätigen.
Der monoklonale Antikörper gegen das c-Myc-Epitop ist gut charakterisiert und weist keine Kreuzreaktion mit anderen Zellproteinen auf. Keine Kreuzreaktion mit c-Myc der Maus.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M4439SAB4700447SAB2108476
Anti-c-Myc from mouse IgG1κ
Roche
ROAMYC
Anti-c-Myc
description
from mouse IgG1κ
description
clone 9E10, purified from hybridoma cell culture
description
clone 9E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
9E10, monoclonal
clone
9E10, monoclonal
clone
9E10, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized (11667149001), frozen liquid (11667203001)
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-c-Myc
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)