Fortfahren mit
ROAMYGL
Roche
Amyloglucosidase
from Aspergillus niger
Synonym(e):
Disaccharidase-Typ-α-D-Glucosidase, Glucoamylase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32160701
Specific activity:
~14 units/mg protein (At 25 °C with glycogen as the substrate; standardized with BSA.)
Biological source:
Aspergillus niger
biological source
Aspergillus niger
form
suspension
specific activity
~14 units/mg protein (At 25 °C with glycogen as the substrate; standardized with BSA.)
mol wt
Mr 97 kDa
packaging
pkg of 10 mL (10102857001 [100 mg])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
55 °C optimum reaction temp.
optimum pH
4.6-4.8
storage temp.
2-8°C
General description
Amyloglucosidase wird von mehreren Spezies der Gattung Aspergillus synthetisiert. Es ist eine α-Glucosidase vom Disaccharidase-Typ. Dieses Enzym ist ein Exo-Enzym und eines der Hauptenzyme in der Industrie. Die Stabilität von Amyloglucosidase kann durch Immobilisierung gesteigert werden.
Application
Amyloglucosidase aus Aspergillus niger kann für die Hydrolyse von terminalen α1,4- und α1,6-Glucosidbindungen (Glucose-Glucose-Bindungen) in Polysacchariden (z. B. Stärke, Dextrine, Glykogen), zum sequenziellen Entfernen von Glucoseeinheiten von dem nicht-reduzierenden Ende des Moleküls eingesetzt werden. Das Enzym spaltet auch Maltose und Maltoside (Maltotriose, Maltotetraose usw.).
Biochem/physiol Actions
Amyloglucosidase aus Aspergillus niger ist in der Lage, die α-D-(1-4)-, α-D-(1-6)- und α-D-(1-3)-glykosidischen Bindungen von Oligosacchariden zu hydrolysieren. Amyloglucosidase ist ein extrazelluläres Enzym, das Stärke zu Dextrinen und Glucose umwandelt. Das Enzym wird in der stärkeverarbeitenden Industrie zur kommerziellen Produktion von D-Glucose aus Maissirup eingesetzt.
Spaltet terminale Glucosen, die an Oligo- oder Polysaccharide aus mehreren Glucoseeinheiten α1,4- oder α1,6-gebunden sind. Dieses Produkt ist D-Glucose.
Hitzeinaktivierung: Eine Hitzeinaktivierung bei 80 °C für 45 Minuten, gefolgt von einem schnellen Abkühlen wird empfohlen.
Physical form
Suspension in 3,2 M Ammoniumsulfatlösung, pH-Wert etwa 6
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Umrechnung der Einheiten: Eine Einheit (+25 °C, Glykogen als Substrat) entspricht 8,6 E (+60 °C, Stärke als Substrat).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amyloglucosidase
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)