Fortfahren mit
RSTREP-RO
Roche
Streptavidin, rekombinant
liquid, ≥17 units/mg protein, pH range 5.0-9.0
Synonym(e):
Streptavidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 819,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Form:
liquid
Biological source:
Streptomyces sp. ( Streptomyces avidinii)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
~52 kDa
€ 819,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces sp. ( Streptomyces avidinii)
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
specific activity
≥17 units/mg protein
mol wt
~52 kDa
packaging
pkg of 1 mg (11721666001), pkg of 5 mg (11721674001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
70-90%
technique(s)
protein array: suitable, protein purification: suitable
impurities
6-7% water
pH range
5.0-9.0
pI 
7.4-7.7 (two main bands)
solubility
water: 10 mg/L (mA405=100)
suitability
suitable for immunological tests
UniProt accession no.
shipped in
cooler
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Streptavidin, ein sehr vielseitiges Protein, wird auf natürliche Weise von Streptomyces avidinii produziert. Es weist eine starke Affinität zu Biotin auf und bildet nicht kovalente und dennoch robuste Bindungen. Diese besondere Eigenschaft macht Streptavidin zur idealen Wahl für verschiedene biologische Detektionssysteme wie zum Beispiel Western Blotting, Enzyme Linked Immunosorbent Assays (ELISA) und Immunhistochemie.
Application
In universellen immunologischen Nachweissystemen (Streptavidin/Biotin-Systemen) Streptavidin verwenden, eine Rekombinante für das Beschichten von Festphasen (z. B. Mikrotiterplatten, Beads usw.), sowie mit biotinmarkierten Haptenen und Antikörpern.
Physical form
Weißes Lyophilisat; in 20 mM Kaliumphosphat lyophilisiert, Lösung mit pH-Wert von 6,5
Protein: 0,7 ± 0,1 mg Proteinlyophilisat (A282 = 3,1)
KD: 10–15M
Other Notes
Eine Einheit bindet 1 μg D-Biotin bei einem pH-Wert von 8,9.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Streptavidin ist ein Tetramer mit einem Molekulargewicht von ca. 53 kD, bestehend aus vier Untereinheiten von jeweils ca. 13 kD, von denen jede eine einzelne Biotin-Bindungsstelle enthält.
Jede Untereinheit weist sechs Tyrosinreste auf. Das Protein ist frei von Kohlehydrat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
189730189733S0677
description
liquid, ≥17 units/mg protein, pH range 5.0-9.0
description
-
description
This Streptavidin, Peroxidase Conjugate is validated for use in Enzyme Immunoassay.
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
biological source
Streptomyces sp. ( Streptomyces avidinii)
biological source
(Streptomyces avidinii)
biological source
(Streptomyces avidinii)
biological source
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
technique(s)
protein array: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
70-90%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
suitability
suitable for immunological tests
suitability
-
suitability
-
suitability
-
mol wt
~52 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)