Fortfahren mit
0057A-PA
(GlcNAcβ4)2-Gly-PAA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 302,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
€ 302,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
carrier
PAA carrier
product line
PA-Series
assay
95% (H-NMR)
form
lyophilized powder
mol wt
~20,000 Da
manufacturer/tradename
GlycoNZ
extent of labeling
20 mol% Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density
technique(s)
ELISA: suitable
probe type
disaccharide
probe presentation
polymeric
storage temp.
−20°C
General description
PA-Series: Unlabeled Polyacrylamide Conjugates
This series of glycoconjugate probes consists of HOCH2CH2NH3+-salts for carboxylates and sulfates. PAA is poly[N-(2-hydroxyethyl) acrylamide], a flexible polymer chain which serves as an additional spacer. The spacer-arm for oligosaccharides is normally –(CH2)3–.
Application
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
Preparation Note
Purity: synthetic ω-aminoalkyl glycosides used for coupling with the polymer have a purity of >95% (HPLC and 1H-NMR)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)