Fortfahren mit
02450
Fmoc-N-Me-Nle-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-N-methyl-L-norleucin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
114-121 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-3-4-13-20(21(24)25)23(2)22(26)27-14-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,3-4,13-14H2,1-2H3,(H,24,25)/t20-/m0/s1
InChI key
RZZXDYZWHUAOEK-FQEVSTJZSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)