Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5CH(COOCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-914-8
Beilstein/REAXYS Number:
1769537
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Quality Segment
assay
≥97.0%
refractive index
n20/D 1.418
bp
188-190 °C (lit.)
density
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCC(C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-5(6(8)10-2)7(9)11-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
XGRMVENQJLQMLT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?