Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 tabs | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 137,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-598-3
MDL number:
Form:
tablet
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioUltra
Quality Segment
form
tablet
SMILES string
[Na]Cl
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium chloride physiological solution has been used in a study that demonstrated the effects of goblet cell-targeting nanoparticles on the oral absorption of insulin in vitro, ex vivo and in vivo. Sodium chloride physiological solution has also been used in a study to assess the utility of the hydrophobically-modified alginate gel system in the repair of articular cartilage defects.
Packaging
100 Tabletten in Plastikflaschen
Preparation Note
1 Tablette in 100 mL Wasser ergibt 0.9% NaCl
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description BioUltra, tablet | description analytical standard, basics |
| form tablet | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| product line BioUltra | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumchlorid, physiologisch -Lösung
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?