Fortfahren mit
09166
Mannit Kochsalz Agar-Platten
suitable for microbiology
Synonym(e):
Chapman Agar-Platten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
casein peptone, 5 g/L , D-mannitol, 10 g/L , meat extract, 1 g/L , meat peptone, 5 g/L , phenol red, 0.025 g/L , sodium chloride, 75 g/L
diam.
55 mm
final pH
7.4±0.2
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
Application
Fertigplatten von Selektivmedien zur Isolierung von Staphylokokken. 55 mm Platten in Blisterpackungen. Jede Blisterpackung ist in Plastik eingeschweisst. Diese Verpackung verhindert eine rasche Dehydrierung und Kontaminationen.
Packaging
Packung mit 30 Platten
Other Notes
Lieferzeit länger als 3 Wochen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)