Fortfahren mit
09446
Mangan(III)-Acetylacetonat
technical, ≥95% (KT)
Synonym(e):
2,4-Pentandion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Mn(C5H7O2)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.26
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-188-3
MDL number:
grade
technical
assay
≥95% (KT)
mp
159-161 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Mn](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Mn/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI key
HYZQBNDRDQEWAN-LNTINUHCSA-K
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)