Fortfahren mit
09784
(1S,3R)-(+)-3-(Boc-amino)-cyclopentancarbonsäure
≥96.0% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
crystalline
optical activity
[α]/D +16.0±1°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
color
beige
mp
110-114 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-5-4-7(6-8)9(13)14/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8+/m0/s1
InChI key
RNJQBGXOSAQQDG-JGVFFNPUSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)