Fortfahren mit
09809
Boc-allyl-Gly-OH (Dicyclohexylammonium)-salz
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(S)-2-(Boc-amino)-4-pentensäure (Dicyclohexylammonium)-salz, Boc-L-2-allylglycin (Dicyclohexylammonium)-salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO4 · C12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
color
colorless to white
mp
117-123 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C10H17NO4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h11-13H,1-10H2;5,7H,1,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t;7-/m.0/s1
InChI key
VMCGMPITVQIMGK-ZLTKDMPESA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)