Fortfahren mit
12331
M-Gredient® Vegetable Tryptose for Biotechnology and Microbiology
Vegetable Protein Encymatically Digested
Synonym(e):
Fleischpepton Ersatz, Pepton (pflanzlich), Pflanzenhydrolysat Nr.1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
€ 173,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tryptose (pflanzlich), Vegetable Protein Encymatically Digested
Quality Segment
biological source
plant
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥11%
packaging
pkg of 500 g
impurities
≤15% ash
loss
≤7% loss on drying
pH
6.1-7.1
solubility
H2O: 2% at 25 °C, clear, light brownish-yellow
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
709376185496174
description
Vegetable Protein Encymatically Digested
description
for Biotechnology and Microbiology
description
Corn and Rice Protein Enzymatically Digested
description
Enzymatically Digested
biological source
plant
biological source
bovine milk
biological source
plant
biological source
plant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 2% at 25 °C, clear, light brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
-
pH
6.1-7.1
pH
6.2-7.2
pH
6.1-7.1
pH
6.7-7.7
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)