Fortfahren mit
20693
Hamilton® Spritze, Serie 1000 GASTIGHT®, LTN (fixierte Nadel)
1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
needle type LTN (fixed)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81617
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 mL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
206912069224591
description
1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
description
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
description
1005LTN, volume 5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
description
1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type LTN (fixed)
needle size
22 ga (bevel tip)
needle size
22 ga (bevel tip)
needle size
22 ga (bevel tip)
needle size
22 ga
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 mL
volume
2.5 mL
volume
5 mL
volume
10 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)