Fortfahren mit
30367
1-Butyl-3-methylimidazolacetat
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium acetate, 1-Methyl-3-butylimidazolium acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Form:
liquid
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
liquid
impurities
≤1.0% water
SMILES string
CC([O-])=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.C2H4O2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-2(3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
BSKSXTBYXTZWFI-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate is a room temperature ionic liquid. It is reported to irreversibly adsorb gaseous CO2, therefore can be a useful means for the separation of greenhouse gas. CO2 has been reported to readily dissolve in 1-butyl-3-methylimidazolium-acetate. It also forms reversible molecular complex with CO2 in the ratio of 1 (CO2) : 2 (1-butyl-3-methylimidazolium-acetate).
Application
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate may be used to effectively capture CO2 from post-combustion flue gas. It may be used in the preparation of 1-butyl-3-methylimidazolium-2-carboxylate via carboxylation with CO2.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3995251053689483
description
≥96.0% (HPLC)
description
≥95%
description
≥95.0% (HPLC)
description
97%
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥96.5% (HPLC), 97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
impurities
≤1.0% water
impurities
≤2.0% water
impurities
-
impurities
≤5.0% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butyl-3-methylimidazolacetat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
307.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
153.00 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)