Fortfahren mit
32174
Buquinolat
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-Hydroxy-6,7-diisobutoxy-chinolin-3-carbonsäure-ethylester, Ethyl-4-hydroxy-6,7-diisobutoxy-chinolin-3-carboxylat, NSC 201116
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 692,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H27NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.43
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
226-814-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
493276
eCl@ss:
25140904
€ 692,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
SMILES string
n1c2c(c(c(c1)C(=O)OCC)O)cc(c(c2)OCC(C)C)OCC(C)C
InChI
1S/C20H27NO5/c1-6-24-20(23)15-9-21-16-8-18(26-11-13(4)5)17(25-10-12(2)3)7-14(16)19(15)22/h7-9,12-13H,6,10-11H2,1-5H3,(H,21,22)
InChI key
LVVXOXRUTDAKFE-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
32162
description
VETRANAL®, analytical standard
description
VETRANAL®, analytical standard
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
grade
analytical standard
grade
analytical standard
technique(s)
chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)