Merck
33872
Fenoxanil
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-(1-Cyan-1,2-dimethylpropyl)-2-(2,4-dichlorphenoxy)-propionamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18Cl2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.22
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)C(C)(NC(=O)C(C)Oc1ccc(Cl)cc1Cl)C#N
InChI
1S/C15H18Cl2N2O2/c1-9(2)15(4,8-18)19-14(20)10(3)21-13-6-5-11(16)7-12(13)17/h5-7,9-10H,1-4H3,(H,19,20)
InChI key
IUOKJNROJISWRO-UHFFFAOYSA-N
General description
Fenoxanil is a systemic fungicide used for the control of rice blast.
Application
Fenoxanil may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
  • Agricultural products using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
  • Lemons, beans, and other vegetables using gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (GC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)