Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 107,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
1000 mg/L adipate in water (nominal concentration)
technique(s)
chromatography: suitable, ion chromatography: suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description TraceCERT®, 1000 mg/L adipate in water (nominal concentration), Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description average Mw ~10,000 by GPC |
| application(s) cleaning products | application(s) - |
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) - |
| format single component solution | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
124-04-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?