Fortfahren mit
57720
4-Jodanisol
purum, ≥96.0% (GC)
Synonym(e):
4-Iodphenyl-methylether, 4-Methoxy-iodbenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
IC6H4OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.03
EC Number:
211-798-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1906692
MDL number:
eCl@ss:
32160703
grade
purum
assay
≥96.0% (GC)
bp
237 °C/726 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C, 50-53 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI key
SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
This product has been replaced by I7608-ALDRICH | 4-Iodoanisole 98%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)