Fortfahren mit
57740
Iodbenzol
puriss., ≥99.0% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.01
EC Number:
209-719-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1446140
MDL number:
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
contains
silver wool as stabilizer
refractive index
n20/D 1.62 (lit.), n20/D 1.620
bp
188 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
density
1.830 g/mL at 20 °C, 1.823 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Ic1ccccc1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodbenzol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)