Fortfahren mit
57750
2-Iodbenzylalkohol
purum, ≥99.0% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
IC6H4CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.03
EC Number:
225-933-2
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2079487
MDL number:
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
mp
89-92 °C
SMILES string
OCc1ccccc1I
InChI
1S/C7H7IO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
InChI key
WZCXOBMFBKSSFA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)