Fortfahren mit
61318
D-Laktitol Monohydrat
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O11 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.33
EC Number:
209-566-5
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4218679
MDL number:
assay
≥99.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D +13.5±1°, c = 1% in H2O
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI key
LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
Biochem/physiol Actions
Sugar alcohol sweet tastant detectable by humans.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)