Fortfahren mit
63148
Magnesiumtrisilicat Hydrat
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Magnesii trisilicas
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2MgO · 3SiO2 · aq
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.86 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-076-7
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Quality Segment
agency
USP/NF, tested according to Ph. Eur.
reaction suitability
core: magnesium
SMILES string
O.[Mg++].[Mg++].[O-][Si](=O)O[Si]([O-])([O-])O[Si]([O-])=O
InChI
1S/2Mg.O8Si3.H2O/c;;1-9(2)7-11(5,6)8-10(3)4;/h;;;1H2/q2*+2;-4;
InChI key
FSBVERYRVPGNGG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)