Merck
69489
Methyltrioxorhenium
purum, ≥98.0% (gas-volumetric)
Synonym(e):
MTO, Methylrheniumtrioxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3ReO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
Beilstein/REAXYS Number:
3927932
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥98.0% (gas-volumetric)
mp
111 °C (lit.), 112-113 °C
SMILES string
C[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/CH3.3O.Re/h1H3;;;;
InChI key
PQTLALPZRPFYIT-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Versatile and efficient catalyst soluble in water and organic solvents; e.g. olefin oxidation, olefin metathesis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)