Fortfahren mit
70171
Casein Peptone for biotechnology and microbiology
Acid digest of casein from bovine milk, ≥7% Nitrogen, ≤4% Amino
Synonym(e):
Pepton aus Casein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
42040102
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pepton aus Casein, Säureverdauung, suitable for microbiology
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
composition
amino-nitrogen, ≥4% , total nitrogen (N), ≥7%
impurities
≤45% chloride (NaCl)
loss
≤6% loss on drying
pH
5.5±1.0 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow
application(s)
food and beverages, microbiology
Application
Dieses Pepton aus Casein ist Proteinhydrolysat, das mit Salzsäure hydrolysiert und mit Natronlauge neutralisiert wurde. Der hohe Gehalt an freier Aminosäure im Casein ist in vielen Kulturmedien von Vorteil. Es ist vor allem bei Anwendungen mit Salztoleranten Organismen zu empfehlen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
701736104482303
description
suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
description
for biotechnological purposes
description
Pancreatically Digested
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology, food and beverages
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pH
5.5±1.0 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
pH
6.2-7.2 (25 °C)
pH
7.0±0.5 (2% in H2O)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow (and faint yellow and faint brown)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly yellow to brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow to tan, water: soluble 2%, clear, faintly brown-yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepton aus Casein, Säureverdauung
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)