Fortfahren mit
73580
Astra Blau
Synonym(e):
Astra Blue Base 6 GLL, Basic Blue 140
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H52CuN14O6S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1068.75
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
suitability
suitable for microscopy
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)